Bromeddikesyre 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
106570010 106572500 106570025 106570100
ACRO106570010EA 1170 DKK
ACRO106570010 ACRO106572500 ACRO106570025 ACRO106570100
Bromeddikesyre 98+%
Bromeddikesyre
Formel: BrCH₂COOH
Molekylvægt: 138.95 g/mol
Kogepunkt: 208 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 49…51 °C
Massefylde: 1.93 g/cm³
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002678
CAS-nummer: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN nummer: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or flakes or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %