6-Bromhexansyre ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Bromohexanoic acid
A15761.14 A15761.22 A15761.36
A15761.14EA 777 DKK
A15761.14 A15761.22 A15761.36
6-Bromhexansyre ≥98%
6-Bromhexansyre
Purity: 98+% CAS No.: 4224-70-8 Molecular Formula: Br(CH2)5CO2H Formula Weight: 195.06 Flash Point: 95°(203°F) Odour: Odourless Boiling Point: 165-170°/20mm Beilstein Reference: 1749740 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004422
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Molekylvægt: 195.06 g/mol
Kogepunkt: 165…170 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 32…35 °C
Massefylde: 1.4068 g/cm³ (30 °C)
Flammepunkt: 95 °C (203 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004422
CAS-nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN nummer: 3261