6-Bromhexansyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Bromohexanoic acid
165670250 165671000 165675000
ACRO165670250EA 498 DKK
ACRO165670250 ACRO165671000 ACRO165675000
6-Bromhexansyre 98%
6-Bromhexansyre
Formel: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Molekylvægt: 195.06 g/mol
Kogepunkt: 165…170 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 32…35 °C
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004422
CAS-nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light orange Low melting crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 32 to 35 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %