11-Bromundekansyre 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 11-Bromohendecanoic acid, 11-Bromoundecylic acid
423160250 423161000 423160010
ACRO423160250EA 398 DKK
ACRO423160250 ACRO423161000 ACRO423160010
11-Bromundekansyre 98%
11-Bromundekansyre
Formel: BrH₂C(CH₂)₉COOH
Molekylvægt: 265.19 g/mol
Kogepunkt: 173…174 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002732
CAS-nummer: 2834-05-1
EINECS: 220-602-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to beige Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Titration Argentometric ≥94 % (ex Cl)