Bromacetylbromid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
106601000 106605000
ACRO106601000EA 538 DKK
ACRO106601000 ACRO106605000
Bromacetylbromid 98%
Bromacetylbromid
Formel: BrCH₂COOBr
Kogepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Massefylde: 2,31 g/cm³
Flammepunkt: >105 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000115
CAS-nummer: 598-21-0
EINECS: 209-923-5
UN nummer: 2513
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %