Bromacetonitril 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A13933.09
A13933.18
A13933.30
A13933.09EA
598
DKK
A13933.09
A13933.18
A13933.30
Bromacetonitril 96%
Bromacetonitril
Purity: 96%
CAS No.: 590-17-0
Molecular Formula: BrCH2CN
Formula Weight: 119.95
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4800
Boiling Point: 150°
Beilstein Reference: 956569
UN No.: 3276
MDL No.: MFCD00001884
Formel:
BrCNCH₂ Kogepunkt: 150 °C Smeltepunkt: –36 °C Massefylde: 1,722 Flammepunkt: 81 °C (178 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001884 CAS-nummer: 590-17-0 EINECS: 209-672-1 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III |