Bromacetonitril 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 331 DKK
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromacetonitril 97%
Bromacetonitril
Formel: BrCNCH₂
Kogepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –36 °C
Massefylde: 1,72 g/cm³
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001884
CAS-nummer: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %