1-Brom-2-chlorethan
Leverandør: Restek
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethylene chlorobromide
30469-3 30469-5
REST30469-3EA 0 DKK
REST30469-3 REST30469-5
1-Brom-2-chlorethan
1-Bromo-2-chloroethane
Formel: BrH₂CCH₂Cl
Molekylvægt: 143.41 g/mol
Kogepunkt: 107
Smeltepunkt: –17 °C
Massefylde: 1.7392 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000962
CAS-nummer: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III