1,6-Heptadiyn ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A11318.06 A11318.14 A11318.22
A11318.06EA 1450 DKK
A11318.06 A11318.14 A11318.22
1,6-Heptadiyn ≥97%
1,6-Heptadiyn
Purity: 97% CAS No.: 2396-63-6 Molecular Formula: C7H8 Formula Weight: 92.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 9°(48°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Recognizable Boiling Point: 109-111° Beilstein Reference: 1731756 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014925
Formel: C₇H₈
Kogepunkt: 109…111 °C
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,810
Flammepunkt: 9 °C (48 °F)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014925
CAS-nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN nummer: 3295
ADR: 3,II