1,6-Heptadiyn 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
309420050 309420010
ACRO309420050EA 1600 DKK
ACRO309420050 ACRO309420010
1,6-Heptadiyn 98%
1,6-Heptadiyn
Formel: C₇H₈
Kogepunkt: 111,5 °C
Smeltepunkt: –85 °C
Massefylde: 0,805 g/cm³
Flammepunkt: 9 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014925
CAS-nummer: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %