1,7-Octadien ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Octa-1,7-diene
L07659.AE L07659.AP
L07659.AEEA 570 DKK
L07659.AE L07659.AP
1,7-Octadien ≥97%
1,7-Octadiene
Purity: 97% CAS No.: 3710-30-3 Molecular Formula: C8H14 Formula Weight: 110.20 Flash Point: 5°(41°F) Refractive Index: 1.4220 Odour: Strong Melting Point: -70° Boiling Point: 118-120° Beilstein Reference: 605288 UN No.: 2309 MDL No.: MFCD00008668
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 118…120 °C
Smeltepunkt: < –70 °C
Massefylde: 0,735
Flammepunkt: 5 °C (41 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008668
CAS-nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN nummer: 2309
ADR: 3,II