1,7-Octadien 98.5%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Octa-1,7-diene
129351000 129355000
ACRO129351000EA 799 DKK
ACRO129351000 ACRO129355000
1,7-Octadien 98.5%
1,7-Octadiene
Formel: C₈H₁₄
Kogepunkt: 114…121 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,74 g/cm³
Flammepunkt: 9 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008668
CAS-nummer: 3710-30-3
EINECS: 223-054-9
UN nummer: 2309
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %