1,5-Hexadien ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A13650.14 A13650.22 A13650.36
A13650.14EA 473 DKK
A13650.14 A13650.22 A13650.36
1,5-Hexadien ≥98%
1,5-Hexadiene
Purity: 98% CAS No.: 592-42-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2CH=CH2 Formula Weight: 82.15 Flash Point: -27°(-16°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Turpentine-like Melting Point: -141° Boiling Point: 58-60° Beilstein Reference: 1731106 UN No.: 2458 MDL No.: MFCD00008666
Formel: C₆H₁₀
Kogepunkt: 58…60 °C
Smeltepunkt: –141 °C
Massefylde: 0,692
Flammepunkt: –27 °C (–16 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008666
CAS-nummer: 592-42-7
EINECS: 209-754-7
UN nummer: 2458
ADR: 3,II