1,4-Pentadien 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Penta-1,4-diene
129860050
129860010
ACRO129860050EA
879
DKK
ACRO129860050
ACRO129860010
1,4-Pentadien 99%
1,4-Pentadiene
Formel:
C₅H₈ Kogepunkt: 26 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –148 °C Massefylde: 0,65 g/cm³ Flammepunkt: –20 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008665 CAS-nummer: 591-93-5 EINECS: 209-736-9 UN nummer: 3295 ADR: 3,I |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3884 to 1.3904 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +63° to +67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |