Linolsyre 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
Synonymer:
(9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
215040050
215040250
215041000
ACRO215040050EA
534
DKK
ACRO215040050
ACRO215040250
ACRO215041000
Linolsyre 99%
Linolsyre
Formel:
C₁₈H₃₂O₂ Kogepunkt: 229…230 °C (16 mmHg) Smeltepunkt: –5 °C Massefylde: 0,9 g/cm³ Flammepunkt: >112 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00064241 CAS-nummer: 60-33-3 EINECS: 200-470-9 Merck Index: 13,05527 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4687 to 1.4707 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |