Bathophenanthroline, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
M-Clarity™ quality level = MQ100
11880-1G-F 11880-5G-F
11880-1G-FEA 1200 DKK
11880-1G-F 11880-5G-F
Bathophenanthroline, Supelco®
Bathophenanthroline
Formel: C₂₄H₁₆N₂
Kogepunkt: 508 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 215…220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004976
CAS-nummer: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&vid=5abaea183ad59c2796879d539bf80c751c673354&prid=web&clid=SAPDAM