3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
L01482.03 L01482.06
L01482.03EA 1210 DKK
L01482.03 L01482.06
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin ≥98%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Purity: 98+% CAS No.: 1660-93-1 Molecular Formula: C16H16N2 Formula Weight: 236.32 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 171279
Formel: C₁₆H₁₆N₂
Kogepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 280 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004974
CAS-nummer: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4