3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
172220010 172220050
ACRO172220010EA 927 DKK
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthrolin 98+%
3,4,7,8-Tetramethyl-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₆H₁₆N₂
Kogepunkt: 386 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 277…280 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004974
CAS-nummer: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %