4-Methyl-1,10-phenanthrolin
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
31888.03
31888.06
31888.03EA
1040
DKK
31888.03
31888.06
4-Methyl-1,10-phenanthrolin
4-Methyl-1,10-phenanthroline
CAS No.: 31301-28-7
Molecular Formula: C13H10N2
Formula Weight: 194.24
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 144-145°
MDL No.: MFCD00004978
Formel:
C₁₃H₁₀N₂ Smeltepunkt: 144…145 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004978 CAS-nummer: 31301-28-7 |