1,10-Phenanthrolin monohydrat, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,10-Phenanthroline hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
77500-25G-F 77500-5G-F
77500-25G-FEA 1950 DKK
77500-25G-F 77500-5G-F
1,10-Phenanthrolin monohydrat, Supelco®
1,10-Phenanthrolin monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Molekylvægt: 198.22 g/mol
Smeltepunkt: 93…94 °C
Massefylde: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149973
CAS-nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36039676c6c7d27548d3c59cf533ab49364bb9f5&vid=706078ac23e33620dfe6528a926846897a534229&prid=web&clid=SAPDAM