1,10-Phenanthrolin monohydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,10-Phenanthroline hydrate
9113.1 9113.2
ROTH9113.1EA 0 DKK
ROTH9113.1 ROTH9113.2
1,10-Phenanthrolin monohydrat
1,10-Phenanthrolin monohydrat
Formel: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Molekylvægt: 198.22 g/mol
Smeltepunkt: 93…94 °C
Massefylde: 1.259 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00149973
CAS-nummer: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,07291
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aba346b9f67fdda9afd4d48b893e6318564d604c&vid=2d08e04ee9525293a747b55cdcff8f66a6c4715a&prid=web&clid=SAPDAM