1,10-Phenanthrolin monohydrat, GR ACS analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1,10-Phenanthroline hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07225.0010
1.07225.0100
1.07225.0010EA
701
DKK
1.07225.0010
1.07225.0100
1,10-Phenanthrolin monohydrat, GR ACS analytical reagent, Supelco®
1,10-Phenanthrolin monohydrat
Formel:
C₁₂H₈N₂·1H₂O Molekylvægt: 198.22 g/mol Smeltepunkt: 93…94 °C Massefylde: 1.259 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00149973 CAS-nummer: 5144-89-8 EINECS: 200-629-2 UN nummer: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,07291 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 3.3 g/l (20 °C) |
Melting Point | 93 - 94 °C |
Molar Mass | 198.24 g/mol |
Bulk Density | 300 kg/m3 |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |