1,10-Phenanthrolin
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
32010.01 32010.02
SERA32010.01EA 0 DKK
SERA32010.01 SERA32010.02
1,10-Phenanthrolin
1,10-Phenanthroline
Formel: C₁₂H₈N₂
Kogepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 117…119 °C
MDL Number: MFCD00011678
CAS-nummer: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM