5-Nitro-1,10-phenanthrolin ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11428.03 A11428.06 A11428.14
A11428.03EA 722 DKK
A11428.03 A11428.06 A11428.14
5-Nitro-1,10-phenanthrolin ≥98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Purity: 98% CAS No.: 4199-88-6 Molecular Formula: C12H7N3O2 Formula Weight: 225.21 Melting Point: 202-204° Beilstein Reference: 196245
Formel: C₁₂H₇N₃O₂
Molekylvægt: 225.21 g/mol
Smeltepunkt: 202…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004981
CAS-nummer: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6