5-Nitro-1,10-phenanthrolin 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
186080010 186080050
ACRO186080010EA 617 DKK
ACRO186080010 ACRO186080050
5-Nitro-1,10-phenanthrolin 98%
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₂H₇N₃O₂
Molekylvægt: 225.21 g/mol
Smeltepunkt: 199…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004981
CAS-nummer: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥97.5 %
Optical rotation -65° to -69° (1 % in MeOH)