(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
C1448-25G C1448-5G
TCIAC1448-25GEA 1830 DKK
TCIAC1448-25G TCIAC1448-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 81°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00062986
CAS-nummer: 21436-03-3
UN nummer: 3259
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&vid=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %