(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 98%
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
Purity: 98%
CAS No.: 20439-47-8
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Odour: Amine-like
Melting Point: 40-43°
Boiling Point: 104-110°/40mm
Beilstein Reference: 4780911
Optical Rotation: -25.5° (c=5 in 1N HCl)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00062985
Formel:
C₆H₁₄N₂ Molekylvægt: 114.19 g/mol Kogepunkt: 104…110 °C (40 mmHg) Smeltepunkt: 40…43 °C Flammepunkt: 70 °C (158 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00062985 CAS-nummer: 20439-47-8 UN nummer: 3259 ADR: 8 III |