(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (R,R)-DACH, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diamine
364640010 364640050
ACRO364640010EA 527 DKK
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 110…114 °C (40mbar)
Smeltepunkt: 40…45 °C
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00062985
CAS-nummer: 20439-47-8
UN nummer: 3259
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)