(S)-(-)-3-Butyn-2-ol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
L20345.03
L20345.06
L20345.03EA
1260
DKK
L20345.03
L20345.06
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol 99%
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Purity: 99%
CAS No.: 2914-69-4
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Flash Point: 28°(82°F)
Refractive Index: 1.4260
Boiling Point: 108-109°
Beilstein Reference: 4652597
Optical Rotation: -47° (neat)
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00190166
Formel:
C₄H₆O Kogepunkt: 108…109 °C Massefylde: 0,891 Flammepunkt: 28 °C (82 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00190166 CAS-nummer: 2914-69-4 UN nummer: 2929 ADR: 6.1,II |