(S)-(-)-3-Butyn-2-ol 95%, 98% ee
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
362410010 362410050
ACRO362410010EA 714 DKK
ACRO362410010 ACRO362410050
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol 95%, 98% ee
(S)-(-)-3-Butyn-2-ol
Formel: C₄H₆O
Flammepunkt: 26 °C
MDL Number: MFCD00190166
CAS-nummer: 2914-69-4
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (GC)