(S)-(+)-4-Penten-2-ol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25728.03 B25728.06
B25728.03EA 1480 DKK
B25728.03 B25728.06
(S)-(+)-4-Penten-2-ol ≥97%
(S)-(+)-4-Penten-2-ol
Purity: 97% CAS No.: 55563-79-6 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4250 Boiling Point: 115-116° Optical Rotation: +5.2° (c=1 in chloroform) UN No.: 1987 MDL No.: MFCD03427200
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 115…116 °C
Massefylde: 0,837
Flammepunkt: 30 °C (86 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03427200
CAS-nummer: 55563-79-6
UN nummer: 1987
ADR: 3,III