(R)-(-)-4-Penten-2-ol 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B25659.03 B25659.06
B25659.03EA 1490 DKK
B25659.03 B25659.06
(R)-(-)-4-Penten-2-ol 95%
(R)-(-)-4-Penten-2-ol
Purity: 95% CAS No.: 64584-92-5 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 30°(86°F) Refractive Index: 1.4240 Boiling Point: 115-116° Optical Rotation: -5.2° (c=1 in chloroform) UN No.: 1987 MDL No.: MFCD03701536
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 115…116 °C
Massefylde: 0,837
Flammepunkt: 30 °C (86 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701536
CAS-nummer: 64584-92-5
UN nummer: 1987
ADR: 3,III