L(-)-Tyrosin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
T207.1 T207.2 T207.3
ROTHT207.1EA 148.54 DKK
ROTHT207.1 ROTHT207.2 ROTHT207.3
L(-)-Tyrosin
L(-)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Molekylvægt: 181.19 g/mol
Kogepunkt: 351
Smeltepunkt: 285
Massefylde: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002606
CAS-nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Merck Index: 13,09907