L(-)-Tyrosin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
L-Tyrosine, (S)-(-)-Tyrosine, Tyrosine, H-Tyr-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08371.0025
1.08371.1000
1.08371.9010
1.08371.0025EA
386
DKK
1.08371.0025
1.08371.1000
1.08371.9010
L(-)-Tyrosin, Millipore®
L(-)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molekylvægt: 181.19 g/mol Kogepunkt: 351 Smeltepunkt: 285 Massefylde: 1.41 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002606 CAS-nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 13,09907 |