L(-)-Tryptophan, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
1.08374.0010EA 386 DKK
1.08374.0010 1.08374.0100 1.08374.0500 1.08374.9010
L(-)-Tryptophan, Millipore®
L(-)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Smeltepunkt: 290 °C
Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064340
CAS-nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929