L(+)-Histidin
Leverandør: Serva
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
24820.02
24820.03
SERA24820.02EA
335.64
DKK
SERA24820.02
SERA24820.03
L(+)-Histidin
L(+)-Histidin
Formel:
C₆H₉N₃O₂ Molekylvægt: 155.16 g/mol Smeltepunkt: 272…273 °C Massefylde: 1.44 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS-nummer: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |