L(+)-Histidin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-3-Imidazol-4-ylalanine, (S)-(+)-Histidine, (S)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid, H-His-OH, NSC 137773, L-Histidine
3852.1 3852.2 3852.3
ROTH3852.1EA 0 DKK
ROTH3852.1 ROTH3852.2 ROTH3852.3
L(+)-Histidin
L(+)-Histidin
Formel: C₆H₉N₃O₂
Smeltepunkt: 272…273 °C
Massefylde: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064315
CAS-nummer: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=badfdb36aac0611e5823a7d05e6cba944f6650fa&vid=9e9f9d881a5b3314c7f342312e77e13493901200&prid=web&clid=SAPDAM