L(+)-Leucin
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
27690.02 27690.03
SERA27690.02EA 0 DKK
SERA27690.02 SERA27690.03
L(+)-Leucin
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 300 °C
Massefylde: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451