L(+)-Leucin, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (S)-(+)-Leucine, Leu, H-Leu-OH, Leucine, L-Leucine
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05360.0250 1.05360.9010
1.05360.0250EA 1230 DKK
1.05360.0250 1.05360.9010
L(+)-Leucin, Millipore®
L(+)-Leucin
Formel: C₆H₁₃NO₂
Smeltepunkt: 300 °C
Massefylde: 1,165 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002617
CAS-nummer: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451