L(+)-Valin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16006.0025 8.16006.0100
8.16006.0025EA 290 DKK
8.16006.0025 8.16006.0100
L(+)-Valin for synthesis, Sigma-Aldrich®
L(+)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molekylvægt: 117.15 g/mol
Kogepunkt: 217
Smeltepunkt: 86
Massefylde: 1.284 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064220
CAS-nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6
Merck Index: 13,09458
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 85 g/l (20 °C)
Melting Point 315 °C
Molar Mass 117.15 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)