D(-)-Leucin ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14842.06
A14842.14
A14842.06EA
602
DKK
A14842.06
A14842.14
D(-)-Leucin ≥99%
D(-)-Leucin
Purity: 99%
CAS No.: 328-38-1
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₃NO₂ Kogepunkt: 226 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >300 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063088 CAS-nummer: 328-38-1 EINECS: 206-327-7 |