D(-)-Valin ≥99%, pulver
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0210322625 0210322605
ICNA0210322625EA 1030 DKK
ICNA0210322625 ICNA0210322605
D(-)-Valin ≥99%, pulver
D(-)-Valin
Formel: C₅H₁₁NO₂
Kogepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 86 °C
MDL Number: MFCD00064219
CAS-nummer: 640-68-6
EINECS: 211-368-9