D(-)-Sorbitol, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
28210.298EA 1040 DKK
28210.298 28210.367
D(-)-Sorbitol, TECHNICAL
D(-)-Sorbitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Molekylvægt: 182.17 g/mol
Kogepunkt: 295
Smeltepunkt: 94…98 °C
Massefylde: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004708
CAS-nummer: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Identification Passes test