D(-)-Mannitol
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Mannitol, (2R,3R,4R,5R)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
RES10893-A103X RES10893-A101X RES10893-A102X
RESERES10893-A103XEA 0 DKK
RESERES10893-A103X RESERES10893-A101X RESERES10893-A102X
D(-)-Mannitol
D(-)-Mannitol
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Kogepunkt: 290…295 °C (4 hPa)
Smeltepunkt: 164…169 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064287
CAS-nummer: 69-65-8
EINECS: 200-711-8
Merck Index: 13,05769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=163f556dca45086e05ff490ddc8eeb65d04aea05&vid=408e3f5566e309064ce68988cdd160305c5b8c0a&prid=web&clid=SAPDAM