(R)-(-)-1,2-propandiol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: (R)-(-)-1,2-Dihydroxy propane, (R)-(-)-1,2-Propylene glykol, (R)-Propane-1,2-diol
B21937.03 B21937.06 B21937.14
B21937.03EA 616 DKK
B21937.03 B21937.06 B21937.14
(R)-(-)-1,2-propandiol ≥98%
(R)-(-)-1,2-propandiol
Purity: 98% CAS No.: 4254-14-2 Molecular Formula: C3H8O2 Formula Weight: 76.10 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 186-188° Beilstein Reference: 1718872 Merck Reference: 14,7855 Optical Rotation: -16.5° (neat) MDL No.: MFCD00066248
Formel: C₃H₈O₂
Molekylvægt: 76.1 g/mol
Kogepunkt: 186…188 °C
Massefylde: 1.040
Flammepunkt: 107 °C (224 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00066248
CAS-nummer: 4254-14-2