(S)-(+)-2-Pentanol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
L09314.03 L09314.MD
L09314.03EA 2280 DKK
L09314.03 L09314.MD
(S)-(+)-2-Pentanol ≥97%
(S)-(+)-2-Pentanol
Purity: 97% CAS No.: 26184-62-3 Molecular Formula: C5H12O Formula Weight: 88.15 Flash Point: 33°(91°F) Refractive Index: 1.4060 Boiling Point: 118-119° Beilstein Reference: 1718820 Optical Rotation: +14° (neat) UN No.: 1105 MDL No.: MFCD00065952
Formel: C₅H₁₂O
Kogepunkt: 118…119 °C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,810
Flammepunkt: 33 °C (91 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065952
CAS-nummer: 26184-62-3
UN nummer: 1105
ADR: 3,III