(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
(S)-(+)-2-Methoxypropanol
331850010
331850025
331850100
ACRO331850010EA
1410
DKK
ACRO331850010
ACRO331850025
ACRO331850100
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol 97%
(S)-(+)-2-Methoxy-1-propanol
Formel:
C₄H₁₀O₂ Molekylvægt: 90.12 g/mol Massefylde: 0.938 g/cm³ Flammepunkt: 33 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01632593 CAS-nummer: 116422-39-0 UN nummer: 1993 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4060 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | +38° to +44° (20°C, 589 nm) (c=1.66, CHCl3) |