(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-Methoxypropan-2-ol, (S)-(+)-Propylene glycol 1-monomethyl ether
331790050 331790250
ACRO331790050EA 1910 DKK
ACRO331790050 ACRO331790250
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol 99%
(S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
Formel: C₄H₁₀O₂
Molekylvægt: 90.12 g/mol
Smeltepunkt: –97 °C
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01632588
CAS-nummer: 26550-55-0
UN nummer: 3092
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (25°C, 589 nm) (c=10, CHCl3)