(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
B24916.03 B24916.06 B24916.14
B24916.03EA 392 DKK
B24916.03 B24916.06 B24916.14
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 2749-11-3 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4498 Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1718865 Optical Rotation: +22° (c=2 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064412
Formel: C₃H₉NO
Molekylvægt: 75.11 g/mol
Kogepunkt: 174…176 °C
Massefylde: 0.965
Flammepunkt: 83 °C (181 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064412
CAS-nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
ADR: 8 III