(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
104450010 104450100 104450500
ACRO104450010EA 286 DKK
ACRO104450010 ACRO104450100 ACRO104450500
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molekylvægt: 75.11 g/mol
Kogepunkt: 173…176 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.965 g/cm³
Flammepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064412
CAS-nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN nummer: 2735
ADR: 8 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
TLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +20° to +24° (20°C, 589 nm) (c=2, EtOH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %